17236
3-(Benzyldimethylammonio)propanesulfonate
BioXtra, ≥99.0% (HPCE)
동의어(들):
3-(N-Phenylmethyl-N,N-dimethylammonio)propanesulfonate, NDSB 256, PDA
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2N+(CH3)2CH2CH2CH2SO3−
CAS Number:
Molecular Weight:
257.35
Beilstein:
9194882
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
추천 제품
설명
zwitterionic
Quality Level
제품 라인
BioXtra
분석
≥99.0% (HPCE)
양식
powder
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear, colorless
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
양이온 미량물
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
C[N+](C)(CCCS([O-])(=O)=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C12H19NO3S/c1-13(2,9-6-10-17(14,15)16)11-12-7-4-3-5-8-12/h3-5,7-8H,6,9-11H2,1-2H3
InChI key
MEJASPJNLSQOAG-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Ampholytic detergent used to enhance solubility of proteins in electrophoresis.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable