주요 문서
19534
Sigma-Aldrich
Q-Dextran
average mol wt 4,000
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12171500
NACRES:
NA.32
분자량
average mol wt 4,000
Quality Level
구성
nitrogen content, 1.5-2.5%
손실
≤10% loss on drying
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)