Product Name
E-Toxate™ Water, endotoxin, free
양식
liquid
Quality Level
dilution
(for analytical testing)
불순물
endotoxin, free
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
응용 분야
detection
호환성
reagent for E-Toxate™
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
E-Toxate is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves