주요 문서
21685
Sigma-Aldrich
ATX Tris buffer
ready-to-use solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Beilstein:
3535773
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Quality Level
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
6 bottles for the preparation of 1 L ready-to-use solution (each)
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)