추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
PESTANAL®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
응용 분야
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
형식
neat
SMILES string
CCOc1nc(ns1)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C5H5Cl3N2OS/c1-2-11-4-9-3(10-12-4)5(6,7)8/h2H2,1H3
InChI key
KQTVWCSONPJJPE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Etridiazole is a fungicide, which is found to be effective against the oomycete group of fungi. It is used for seed treatment of various crops, in cotton cultivation during planting stage and non-bearing coffee and citrus fruits by horticultural nurseries.
법적 정보
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
310.1 °F - open cup
Flash Point (°C)
154.5 °C - open cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.