주요 문서
46133
Supelco
Chlortetracycline hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
동의어(들):
7-Chlorotetracycline hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H23ClN2O8 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
515.34
Beilstein:
3858364
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
E 번호:
E702
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
Agency
EPA 1694
제품 라인
VETRANAL®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
210-215 °C (dec.) (lit.)
항생제 활성 스펙트럼
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
응용 분야
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
동작 모드
protein synthesis | interferes
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2CC3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O)C(=O)c4c(O)ccc(Cl)c4[C@@]3(C)O
InChI
1S/C22H23ClN2O8.ClH/c1-21(32)7-6-8-15(25(2)3)17(28)13(20(24)31)19(30)22(8,33)18(29)11(7)16(27)12-10(26)5-4-9(23)14(12)21;/h4-5,7-8,15,26,28-29,32-33H,6H2,1-3H3,(H2,24,31);1H/t7?,8-,15-,21-,22-;/m0./s1
InChI key
CBHYYLPALVVVEY-LYNLVHCPSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Chemical structure: tetracycline
법적 정보
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)