주요 문서
53134
Sigma-Aldrich
Streptavidin−Gold from Streptomyces avidinii
20 nm particle size
동의어(들):
Streptavidin Gold conjugate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
51102829
NACRES:
NA.25
양식
liquid
Quality Level
입자 크기
20 nm
흡수
≤3.0 at 520 nm
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
For detection of biotinylated compounds.
물리적 형태
in 50 mM potassium phosphate, 75 mM NaCl buffer, pH 7.4 with 20% glycerol
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1