주요 문서
63963
Sigma-Aldrich
D-Altrose
≥97.0% (HPLC)
동의어(들):
Alt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H12O6
CAS Number:
Molecular Weight:
180.16
Beilstein:
1724621
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
NACRES:
NA.25
Quality Level
분석
≥97.0% (HPLC)
양식
solid
광학 활성
[α]/D 33.0±2.0°, c = 0.2 in H2O
색상
beige
저장 온도
room temp
SMILES string
OC[C@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2
InChI key
GZCGUPFRVQAUEE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
D-Altrose is used as a substrate to identify, differentiate and characterize aldose isomerases such as L-fucose isomerase from Caldicellulosiruptor saccharolyticus and d-Arabinose isomerase (d-AI) from Bacillus pallidus (B. pallidus) and Klebsiella pneumoniae.
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
기타 정보
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)