주요 문서
67563
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydroxy-5-methoxycinnamic acid
≥95.0% (HPLC)
동의어(들):
3-(3,4-Dihydroxy-5-methoxyphenyl)-2-propenoic acid, 3-Methoxycaffeic acid, 5-Hydroxyferulic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H10O5
CAS Number:
Molecular Weight:
210.18
Beilstein:
2697317
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Quality Level
분석
≥95.0% (HPLC)
양식
solid
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES string
COc1cc(\C=C\C(O)=O)cc(O)c1O
InChI
1S/C10H10O5/c1-15-8-5-6(2-3-9(12)13)4-7(11)10(8)14/h2-5,11,14H,1H3,(H,12,13)/b3-2+
InChI key
YFXWTVLDSKSYLW-NSCUHMNNSA-N
생화학적/생리학적 작용
Secondary plant metabolite of the phenylpropanoid pathway.
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)