주요 문서
74717
Sigma-Aldrich
Octaethylene glycol monohexadecyl ether
BioXtra, ≥98.0% (GC)
동의어(들):
C16E8, Hexadecyl octaethylene glycol ether, Hexadecyloctaglycol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)15(OCH2CH2)8OH
CAS Number:
Molecular Weight:
594.86
Beilstein:
6490568
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
설명
non-ionic
Quality Level
제품 라인
BioXtra
분석
≥98.0% (GC)
양식
solid
분자량
594.86 g/mol
기술
protein purification: suitable
mp
43-45 °C
양이온 미량물
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C32H66O9/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-34-19-21-36-23-25-38-27-29-40-31-32-41-30-28-39-26-24-37-22-20-35-18-16-33/h33H,2-32H2,1H3
InChI key
YAMTWWUZRPSEMV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)