주요 문서
81028
Sigma-Aldrich
Potassium sodium tartrate solution
BioUltra, 1.5 M in H2O
동의어(들):
L-(+)-Tartaric acid potassium Sodium salt solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H4KNaO6
CAS Number:
Molecular Weight:
210.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
제품 라인
BioUltra
Quality Level
양식
liquid
광학 활성
[α]20/D +22±1°, c = 1% in H2O
농도
1.5 M in H2O
불순물
insoluble matter, passes filter test
≤0.002% total nitrogen (N)
pH
7.0-8.5 (25 °C, 1.5 M in H2O)
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
양이온 미량물
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
1.5 M in H2O
UV 흡수
λ: 260 nm Amax: 0.03
λ: 280 nm Amax: 0.025
SMILES string
[Na+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.K.Na/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2/t1-,2-;;/m1../s1
InChI key
LJCNRYVRMXRIQR-OLXYHTOASA-L
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1