주요 문서
95098
Sigma-Aldrich
(E)-1-Hydroxy-2-methyl-2-butenyl 4-pyrophosphate lithium salt
≥95.0% (TLC)
동의어(들):
(E)-4-Hydroxy-3-methylbut-2-enyl diphosphate lithium salt, 1-Hydroxy-2-methyl-2-(E)-butenyl 4-diphosphate, HDMAPP, HMBPP, HO-DMAPP
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H12O8P2 · xLi+
CAS Number:
Molecular Weight:
262.09 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
NACRES:
NA.85
Quality Level
분석
≥95.0% (TLC)
양식
solid
저장 온도
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])([O-])O[P](=O)([O-])OCC=C(CO)C
InChI
1S/C5H12O8P2/c1-5(4-6)2-3-12-15(10,11)13-14(7,8)9/h2,6H,3-4H2,1H3,(H,10,11)(H2,7,8,9)/p-3
InChI key
MDSIZRKJVDMQOQ-UHFFFAOYSA-K
관련 카테고리
생화학적/생리학적 작용
HMB-PP is an intermediate of the non-mevalonate pathway (MEP pathway) of isoprenoid biosynthesis; it was shown to be a potent γδ T cell activator.
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1