A0856
Anti-ATG5 (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, PBS solution
동의어(들):
ATG5 Antibody - Anti-ATG5 (N-terminal) antibody produced in rabbit, Atg5 Antibody, Anti-APG5, Anti-APG5L, Anti-ASP, Anti-ATG5 autophagy related 5 homolog (S. cerevisiae), Anti-Apoptosis-specific protein, Anti-Autophagy protein 5-like
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
PBS solution
분자량
antigen ~56 kDa (Atg5-Atg12 complex)
종 반응성
mouse, human, rat
포장
antibody small pack of 25 μL
기술
immunofluorescence: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using whole extracts of human K562, rat NRK, and mouse 3T3 cells
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ATG5(9474)
mouse ... Atg5(11793)
rat ... Atg5(365601)
특이성
면역원
애플리케이션
- in immunoblotting
- in immunofluorescence
- in western blotting
Western Blotting (1 paper)
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable