Merck
A2787
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-D-galactosamine–Agarose
saline suspension
동의어(들):
N-Acetyl Galactosamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
23151817
NACRES:
NA.56
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
생물학적 소스
plant
Quality Level
양식
saline suspension
기술
affinity chromatography: suitable
Matrix
cross-linked 4% beaded agarose
기질 활성
epoxy
기질 부착
6-hydroxy
기질 스페이서
12 atoms
용량
≥6 mg/mL binding capacity (lectin from Glycine max)
적합성
suitable for chromatography
저장 온도
2-8°C
애플리케이션
N-Acetyl-D-galactosamine is an agarose used in affinity chromatography, protein chromatography and in carbohydrate matrices. N-Acetyl-D-galactosamine has been used to study periodontal disease and to facilitate the design of potent small-molecule ice recrystallization inhibitors. N-Acetyl-D-galactosamine has also been used to demonstrate a molecular shuttle between extracellular and cytoplasmic space allows for monitoring of GAG biosynthesis.
물리적 형태
Suspension in 0.5 M NaCl containing preservative.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)