material
silicone (research-grade)
무균
non-sterile
제조업체/상표
Axygen Inc AM-750UL-RD
Corning
포장
pkg of 5x10mats/cs
일반 설명
- Axygen® silicone sealing mat is ideal for use with 96 round well deep-well plates and 96-well ELISA plates.
- Sealing mats reduce evaporation in PCR and storage applications
- Made of autoclavable research-grade silicone
- Reusable by following a bleach wash and ethanol rinse protocol.
- Optimized to fit Axygen® MTS system, 1.0 mL Greiner and Corning deep well plates.
법적 정보
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.