material
Color Waves polypropylene
무균
non-sterile
특징
skirt
제조업체/상표
Corning PCR-96-HS-AC-C
크기
96 well
일반 설명
Axygen automation-compatible PCR microplate features a rigid frame with a small split that sustains heat transferring during and post thermal cycling without distorting its shape. The polypropylene plate also features raised rims around the wells to provide tight sealing to minimize heat evaporation. Compatible with most major thermal cyclers, sequencers, and automation platforms, the plate provides optimal performance for downstream applications, including high throughput screening.
법적 정보
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.