Merck
AXYSCT050SSGS
Self standing screw cap tubes and attached caps with O-rings
capacity 0.5 mL, green, sterile
동의어(들):
centrifuge tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.11
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
green
screw top cap
무균
sterile
특징
RCF 20,000 × g
포장
pack of 500 tubes
case of 8 packs
제조업체/상표
Axygen Inc
Corning
용량
0.5 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)