AXYSCT50ML500
Centrifuge tube with screw cap, conical bottom, co-polymer
capacity 50 mL, non-sterile
동의어(들):
15 ml centrifuge tubes, polypropylene centrifuge tubes
material
conical bottom tube
polypropylene
screw top cap
Agency
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
무균
non-sterile
포장
pack of 50 ea
case of 500 ea
제조업체/상표
Axygen Inc SCT-50ML-500
Corning
파라미터
12000 × g max. RCF
용량
50 mL
색상
clear
피팅
cap (screw cap)
적합성
suitable for (centrifugation)
응용 분야
PFAS testing
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Axygen® centrifuge tubes are made of chemically resistant polypropylene.
- Features black printed graduations for precise volume measurement
- Large white marking spot for sample identification.
법적 정보
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.