Merck
AXYT200CLR
MAXYMum Recovery® pipette tips
racked, size 200 μL, clear, pkg of 5x960tips/cs
동의어(들):
pipet tips
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
NACRES:
NB.02
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
clear
무균
non-sterile
특징
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
제조업체/상표
Axygen Inc T-200-C-L-R
Corning
포장
pkg of 5x960tips/cs
크기
200 μL
용적
200 μL
색상
clear
기타 정보
Browse all pipette tips
법적 정보
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MAXYMum Recovery® pipette tips
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)