material
clear
무균
non-sterile
특징
DNA free
RNase free
barrier
endotoxin free
filter
제조업체/상표
Axygen Inc TF-1000
Corning
포장
pkg of 5x1000tips/cs
크기
1000 μL
용적
1000 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Pipette filter tips are suitable for microbiological and DNA amplification processes.
특징 및 장점
- Sterile tips are stored in sealed-bottom racks with lids
- The filter forms a barrier within the tip to prevent and block aerosols, avoiding cross-contamination between samples
- Each polyethylene filter lacking DNA inhibitors, is robotically put into the tip to prevent nuclease contamination
- Nonpyrogenic
기타 정보
Browse all pipette tips
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.