B4183
Nunc® Storage Boxes for Nunc CryoTubes®
storage box holding 25 tubes, for cryovials sized 1.0-1.8 mL
동의어(들):
cryogenic storage box, cryotube storage box, cryovial storage box
material
cardboard
특징
Holds 25 x 1-1.8 mL tubes
포장
pack of 24 ea
제조업체/상표
Nunc 378247
기술
cryopreservation: suitable
외부 길이 × 너비 × 높이
75 mm × 75 mm × 51 mm
색상
white
적합성
suitable for (cryotube/cryovial storage)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Economical cardboard CryoBoxes™ designed for short-term storage of cryogenic vials and tubes.
법적 정보
CryoTube is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.