주요 문서
B6769
Sigma-Aldrich
des-Arg9-[Leu8]-Bradykinin acetate salt
≥97% (HPLC)
동의어(들):
Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Leu
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C41H63N11O10
CAS Number:
Molecular Weight:
870.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Product Name
des-Arg9-[Leu8]-Bradykinin acetate salt, ≥97% (HPLC)
Quality Level
분석
≥97% (HPLC)
양식
powder
색상
white
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(O)=O.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)CNC(=O)[C@@H]3CCCN3C(=O)[C@@H]4CCCN4C(=O)[C@@H](N)CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C41H63N11O10.C2H4O2/c1-24(2)20-28(40(61)62)48-36(57)31-14-8-17-50(31)38(59)29(23-53)49-34(55)27(21-25-10-4-3-5-11-25)47-33(54)22-46-35(56)30-13-7-18-51(30)39(60)32-15-9-19-52(32)37(58)26(42)12-6-16-45-41(43)44;1-2(3)4/h3-5,10-11,24,26-32,53H,6-9,12-23,42H2,1-2H3,(H,46,56)(H,47,54)(H,48,57)(H,49,55)(H,61,62)(H4,43,44,45);1H3,(H,3,4)/t26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-;/m0./s1
InChI key
XBFMNOKHQZCARQ-XXZMQFNDSA-N
Amino Acid Sequence
Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Leu
애플리케이션
The Bradkykinin amid peptide des-Arg9-[Leu8]-Bradykinin is used as a bradykinin-1 receptor (B1R) antagonist frequently in comparison with the B1 receptor agonist des-Arg9-bradykinin.
생화학적/생리학적 작용
Bradykinin receptor antagonist.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)