material
high-density polyethylene bottle
polypropylene cap
round natural bottle
white polypropylene screw closure
조인트
Joints threaded neck (538)
설명
Not autoclavable
특징
with cap
포장
pack of 6 ea
제조업체/상표
Nalgene® 2125-1000
보틀 직경 × 높이
93 mm × 226 mm
용량
1,000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Round, heavy-duty, thick walled, wide-mouth bottles.
특징 및 장점
- Nalgene® wide mouth heavy-duty bottles are specially designed for extra-rugged use.
- Ideal for storing and transporting liquids or dry chemicals.
- Includes leak-proof closure for preventing sample loss.
- Suitable for use as a reservoir and waste trap in automated instrumentation.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.