주요 문서
B8809
Sigma-Aldrich
BH3I-1
≥97% (HPLC), powder, yellow
동의어(들):
5-(p-Bromobenzylidine)-α-isopropyl-4-oxo-2-thioxo-3-thiozolidineacetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H14BrNS2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
400.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Quality Level
분석
≥97% (HPLC)
양식
powder, yellow
solubility
DMSO: soluble >10 mg/mL
H2O: insoluble
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)C(N1C(=S)S\C(=C\c2ccc(Br)cc2)C1=O)C(O)=O
InChI
1S/C15H14BrNO3S2/c1-8(2)12(14(19)20)17-13(18)11(22-15(17)21)7-9-3-5-10(16)6-4-9/h3-8,12H,1-2H3,(H,19,20)/b11-7+
InChI key
COHIEJLWRGREHV-YRNVUSSQSA-N
생화학적/생리학적 작용
BH3I-1is a synthetic cell permeable Bcl-xL antagonist; apoptosis inducer.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)