설명
usage autoclave thermometer
특징
calibration: no
Maximum Registering
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art B61315-0000
온도 측정 범위
-20 - 150 °C (0-300 F)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Durable bi-metal thermometer has a maximum registering pointer (red) that is moved up by the temperature measuring pointer (black) to indicate the highest temperature achieved, and remains there until manually reset.
특징 및 장점
- Threaded connection (1/4” NPT) screws directly into in-line processes; can be used to mount thermometer on included stand
- Waterproof and pressurized; withstands autoclave cycles and has a removable protective silicone sleeve to prevent moisture from making contact with the dial
- Constructed from durable 304 stainless steel with a glass lens; withstands pressure, high temperatures and rust
- Probe length: 50mm (2")
법적 정보
Durac is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
H-B is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.