주요 문서
BAH378480002
Scienceware® velveteen squares for replica plater
size 6 in. × 6 in., sterile, black cotton, pkg of 36 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.22
material
black cotton
무균
sterile
포장
pkg of 36 ea
제조업체/상표
Bel-Art H37848-0002
크기
6 in. × 6 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Dimensions: 152mm (6" x 6"). Packed in a sealed bag with 3 inner bags that can be resealed. Each bag holds 12 squares.
Sterile, 100% cotton material
  • Highly porous, twill-lined velveteen squares
  • Use to easily and rapidly reproduce cell colonies
  • Choose white or black colors for better contrast with cells being replicated
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)