Merck
BMSIPS2050PT1
Sigma-Aldrich
Benchmark Overhead Stirrer Propeller
flat blade, PTFE-coated
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.72
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
PTFE-coated
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Benchmark Scientific IPS2050-P-T1
직경 × 길이
60 mm × 400 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Stiring rods and propellers to fit Benchmark range of OS-20L and OS-40L overhead stirrers.
This one line, PTFE coated propeller is useful for low viscosity, mid or high speed mixing.
애플리케이션
stirring, mixing
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)