주요 문서
C2490
Sigma-Aldrich
CYN 154806 trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC)
동의어(들):
Cyanamid 154806 trifluoroacetate salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C56H68N12O14S2 · xC2HF3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
1197.34 (free base basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
lyophilized powder (solid)
색상
white
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.C[C@@H](O)C1NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)NC(=O)[C@H](Cc4ccc(O)cc4)NC(=O)[C@@H](CSSC[C@H](NC1=O)C(=O)N[C@H](Cc5ccc(O)cc5)C(N)=O)NC(=O)[C@H](Cc6ccc(cc6)[N+]([O-])=O)NC(C)=O
InChI
1S/C56H68N12O14S2.C2HF3O2/c1-30(69)48-56(80)66-47(54(78)62-42(49(58)73)23-33-12-18-37(71)19-13-33)29-84-83-28-46(65-51(75)43(60-31(2)70)24-32-10-16-36(17-11-32)68(81)82)55(79)63-44(25-34-14-20-38(72)21-15-34)52(76)64-45(26-35-27-59-40-8-4-3-7-39(35)40)53(77)61-41(50(74)67-48)9-5-6-22-57;3-2(4,5)1(6)7/h3-4,7-8,10-21,27,30,41-48,59,69,71-72H,5-6,9,22-26,28-29,57H2,1-2H3,(H2,58,73)(H,60,70)(H,61,77)(H,62,78)(H,63,79)(H,64,76)(H,65,75)(H,66,80)(H,67,74);(H,6,7)/t30-,41+,42-,43+,44+,45-,46-,47+,48+;/m1./s1
InChI key
FYVCFCQFOBEWIO-GVGJFGMUSA-N
Amino Acid Sequence
Ac-NO2-Phe-Cys-Tyr-Trp-Lys-Thr-Cys-Tyr-NH2
생화학적/생리학적 작용
Potent and selective sst2 somatostatin receptor antagonist.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)