주요 문서
C3105
Sigma-Aldrich
Coelenterazine fcp
≥95% (HPLC), solid
동의어(들):
8-(cyclopentylmethyl)-2-[(4-fluorophenyl)methyl]-6-(4-hydroxyphenyl)-imidazo[1,2-a]pyrazin-3(7H)-one, CLZN-fcp
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C25H24FN3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
417.48
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
Product Name
Coelenterazine fcp, solid
분석
≥95% (HPLC)
Quality Level
양식
solid
solubility
methanol: 1 mg/mL
저장 온도
−20°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C2=CN3C(=O)C(Cc4ccc(F)cc4)=NC3=C(CC5CCCC5)N2
InChI
1S/C25H24FN3O2/c26-19-9-5-17(6-10-19)14-22-25(31)29-15-23(18-7-11-20(30)12-8-18)27-21(24(29)28-22)13-16-3-1-2-4-16/h5-12,15-16,27,30H,1-4,13-14H2
InChI key
OLXXULUJSSTXSP-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
135 times higher luminescence intensity than native coelenterazine
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)