Merck
모든 사진(5)
주요 문서
C3130
Sigma-Aldrich
Cortisone 21-acetate
≥99%
동의어(들):
17α,21-Dihydroxy-4-pregnene-3,11,20-trione 21-acetate, 21-Acetoxy-4-pregnen-17α-ol-3,11,20-trione, 4-Pregnene-17α,21-diol-3,11,20-trione 21-acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H30O6
CAS Number:
Molecular Weight:
402.48
Beilstein:
2067543
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
생물학적 소스
synthetic (organic)
Quality Level
무균
non-sterile
분석
≥99%
양식
powder
mp
237-240 °C (lit.)
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])C(=O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C23H30O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h10,16-17,20,28H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,20+,21-,22-,23-/m0/s1
InChI key
ITRJWOMZKQRYTA-RFZYENFJSA-N
유전자 정보
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Cortisone 21-acetate is a prodrug, which has glucocorticoid and mineralocorticoid properties. It is used as a therapeutic option for glucocorticoid replacement.
애플리케이션
Cortisone 21-acetate has been used to study its effects in metastasis and phagocytic activity.
픽토그램
Health hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2