Merck
C4192
Nalgene® round carboy, with handles
nominal capacity 25 L (6.5 gal), low-density polyethylene
동의어(들):
carboys, nalgene carboys
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121820
NACRES:
NB.35
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
low-density polyethylene
white polypropylene screw closure
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Nalgene 2210-0065
높이 × 직경
23 1/2 in. (597 mm) × 11 3/8 in. (287 mm)
공칭 용량
25 L (6.5 gal)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Graduated in 1 gal and 5 L increments. 83B (83 mm) closure.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)