주요 문서
C4529
Sigma-Aldrich
Coproporphyrin I tetramethyl ester
≥90% purity (HPLC), powder
동의어(들):
Tetramethyl 3,8,13,18-tetramethyl-21H,23H-porphine-2,7,12,17-tetrapropionate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C40H46N4O8
CAS Number:
Molecular Weight:
710.82
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Product Name
Coproporphyrin I tetramethyl ester, ≥90% (HPLC)
Quality Level
분석
≥90% (HPLC)
양식
powder
색상
purple to brown
mp
252-254 °C (lit.)
solubility
chloroform: 10 mg/mL, dark red
ε (흡광계수)
1,900-2,500 at 400 nm in chloroform at 1% (actual value given on label)
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
COC(=O)CCc1c(C)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(C)c5CCC(=O)OC)c(C)c4CCC(=O)OC)c(C)c3CCC(=O)OC
InChI
1S/C40H46N4O8/c1-21-25(9-13-37(45)49-5)33-18-30-23(3)27(11-15-39(47)51-7)35(43-30)20-32-24(4)28(12-16-40(48)52-8)36(44-32)19-31-22(2)26(10-14-38(46)50-6)34(42-31)17-29(21)41-33/h17-20,41,44H,9-16H2,1-8H3/b29-17-,30-18-,31-19-,32-20-,33-18-,34-17-,35-20-,36-19-
InChI key
OVYASYKFNWTMII-QEMHYRKZSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
제조 메모
Enzymatically prepared
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)