주요 문서
C5650
Sigma-Aldrich
Cod liver oil fatty acid methyl esters
동의어(들):
Cod Liver Oil FAMEs
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
생물학적 소스
cod liver oil
Quality Level
양식
oil
농도
15-25% (GC)
작용기
ester
지질 유형
oils
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
기타 정보
Natural distribution of saturated and unsaturated fatty acids as methyl esters. Contains approx. 20% ω-3 (octadecatetraenoic, eicosapentaenoic and docosahexaenoic) methyl esters.
제조 메모
Prepared by transmethylation of cod liver oil.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)