주요 문서
C6269
Supelco
Chromosorb® LC-9
10 μm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
SB.52
양식
solid
Quality Level
표면적
>350 m2/g
입자 크기
10 μm
density
0.48 g/cm3 at 25 °C (lit.)
애플리케이션
Separation of carbohydrates, high fructose syrup, sugars, amines, nucleotides, strongly polar compounds, carboxylic acids, polyhydroxy compounds, etc.
결합
A polar-bonded phase on Chromosorb LC-6.
제조 메모
Prepared by chemically bonding an amino type functional group on the microparticle silica substrate.
법적 정보
Chromosorb is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)