C6942
Nalgene® round carboy with spigot
nominal capacity 25 L (6.5 gal), low-density polyethylene
동의어(들):
carboys, nalgene bottles, nalgene containers
material
low-density polyethylene
polypropylene spigot and screw closure
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Nalgene 2318-0065
높이 × 직경
23 1/2 in. (597 mm) × 11 3/8 in. (287 mm)
공칭 용량
25 L (6.5 gal)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Designed for easy dispensing. Graduated in 1 gallon and 5 litre increments. Spigot boss molded in one piece with carboy. Spigot closure included. 83B (83 mm) closure except where noted.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.