주요 문서
C8480
Sigma-Aldrich
D-erythro-Ceramine C8
98% (TLC), solid
동의어(들):
N-Octyl-D-sphingosine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H53NO2
Molecular Weight:
411.70
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Quality Level
분석
98% (TLC)
양식
solid
색상
white
solubility
DMSO: 25 mg/mL
ethanol: 25 mg/mL
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO)NCCCCCCCC
InChI
1S/C26H53NO2/c1-3-5-7-9-11-12-13-14-15-16-17-18-20-22-26(29)25(24-28)27-23-21-19-10-8-6-4-2/h20,22,25-29H,3-19,21,23-24H2,1-2H3/b22-20+/t25-,26+/m0/s1
InChI key
CSRGRGSMEUKQSD-XQAXIDAFSA-N
생화학적/생리학적 작용
Inert to ceramidases; induces peak DNA fragmentation in 6 hrs; induces apoptosis in U937 cells.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)