분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white
solubility
DMSO: soluble 17 mg/mL at ≤60 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cc(-c3ccc(Oc4ccccc4)cc3)c12)C5CCCC5
InChI
1S/C23H22N4O/c24-22-21-20(14-27(17-6-4-5-7-17)23(21)26-15-25-22)16-10-12-19(13-11-16)28-18-8-2-1-3-9-18/h1-3,8-15,17H,4-7H2,(H2,24,25,26)
InChI key
FMETVQKSDIOGPX-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
A potent and selective pyrrolo[2,3-d]pyrimidine Lck inhibitor.
Potent and selective inhibitor of Lck, a src family tyrosine kinase.
특징 및 장점
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.