Merck
Detroit 551
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
생물학적 소스
human skin (embryonic)
포장
tube of 5 μg 86082802-DNA-5UG
pkg of vial of cells 86082802-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
2n = 46
형태학
Fibroblast
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
관련 카테고리
세포주 기원
Human Caucasian embryo skin
세포주 설명
Derived from a skin biopsy of a normal Caucasian female embryo. Cells may be considered normal and may serve as controls for study of cells having mutant chromosomes. Cells support growth of herpes viruses and SV40 virus can induce transformation.
애플리케이션
Chromosome and virus studies (Normal control): herpesviruses, SV40
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 10,12
D13S317: 11,12
D16S539: 12,13
D5S818: 12,13
D7S820: 10,12
THO1: 9,9.3
TPOX: 8
vWA: 18
배양 배지
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:5 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. Finite lifespan; at most 25 subcultures from original tissue.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)