CLS3099
Corning® multiwell plates, plate lids and sealing mats
universal multiwell plate lid w/ corner notch, polystyrene, clear, sterile, 50/cs
동의어(들):
universal microplate lid, universal microtiter plate lid, universal multiwell plate lid, universal plate lid
material
polystyrene
무균
sterile
특징
lid: no
포장
pack of 25
case of 50
제조업체/상표
Corning 3099
크기
96 or 384 wells
색상
clear
적합성
suitable for (cell cuture)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Lids are made of rigid polystyrene
- Lids have a corner notch on the A1 corner to correspond to the corner notches found on all Corning® microplates
- Suitable for 96 well, 96 half area & 384 well plates
- Lids do not fit Corning 2 μL 1536 well microplates
- Sterilized by gamma radiation
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.