Merck
CLS3206
Corning® Costar® low binding microcentrifuge tubes
0.65mL low binding snap cap microcentrifuge tube, polypropylene, non-sterile, natural, 500/cs
동의어(들):
centrifuge tubes, microcentrifuge tubes, microfuge tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121703
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.11
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
cap (Snap Cap)
conical bottom tube
polypropylene
무균
non-sterile
특징
RCF 17,000 × g
RNase and DNase free
disposable
graduations
포장
case of 500
pack of 500
제조업체/상표
Corning 3206
파라미터
17000 × g max. RCF
캡 직경
0.277 in.
튜브 O.D.
.400 in.
용적
0.65 mL
색상
natural
natural
피팅
cap (push fit)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Corning® Costar® Low Binding Microcentrifuge Tubes
These Costar low binding microcentrifuge tubes feature a bonded polymer technology that reduces protein and nucleic acid binding, resulting in better sample recovery. They are made of natural (uncolored) polypropylene and are certified RNase-/DNase-free.
  • Supplied nonsterile and are autoclavable
  • External graduations and frosted writing spot for easy sample identification
  • Positive seal design allows for repeated opening and closing
  • Flat cap surface for convenient labeling
  • Withstands a maximum RCF of 17,000 x g
애플리케이션
Corning® Costar® low binding microcentrifuge tubes have been used for microcentrifugation.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)