주요 문서
CLS3333
Corning® CellSTACK® accessories
sterile, 6.4 mm I.D. tubing, 70 cm length, male MPC coupling with female end cap, cap (fill), case of 4
동의어(들):
CellSTACK Accessories, Corning Accessories, Corning CellSTACK Accessories
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122104
NACRES:
NB.13
material
cap (fill)
무균
sterile
포장
case of 4
제조업체/상표
Corning 3333
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Available for filling, venting, stacking and manipulation.
특징 및 장점
  • Consists of 1/4 flexible tubing that is heat sealable and chemically resistant
  • Threaded cap made up of polyethylene
  • Gamma irradiation sterilized
법적 정보
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)