Merck
CLS3798
Corning® 96 Well Clear Polystyrene Microplate
round bottom clear, polystyrene, bag of 25, non-sterile, lid: no
동의어(들):
96 multiwell plate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.15
Material:
clear wells
polystyrene
round bottom clear
round wells
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
clear wells
polystyrene
round bottom clear
round wells
무균
non-sterile
특징
lid: no
skirt
포장
bag of 25
제조업체/상표
Corning 3798
크기
96 wells
웰 용적
330 μL
웰 작업 용적
75-200 μL
색상
clear
적합성
suitable for (cell cuture)
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
  • Corning® 96 well clear microplates support various application requirements.
  • Tissue culture-treated (TC-treated) polystyrene surface is used for the attachment and growth of anchorage-dependent cells.
  • The round bottom is usually the best choice for washing, retrieving and sample auto-centering.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)