Merck
CLS3895
Corning® NBS 1536 well plates, without lids
1536 well plate, polystyrene, NBS surface, non-sterile, 50/cs
동의어(들):
1536 multiwell plate, 1536 well microplate, 1536 well microtiter plate, 1536 well plate, 1536 well tissue culture treated plate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.13
Material:
black polystyrene plate
flat bottom wells clear
polystyrene
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
black polystyrene plate
flat bottom wells clear
polystyrene
무균
non-sterile
특징
lid: no
skirt
plate format: 1536 well standard
포장
pack of 10
case of 50 ×
제조업체/상표
Corning 3895
크기
1536 wells
웰 용적
12.5 μL
웰 작업 용적
8 μL
색상
clear
적합성
suitable for (fluorescent homogeneous assays)
결합 유형
NBS (non-binding surface)
일반 설명
Corning® NBS 1536 Well Plates, Without Lids
  • Designed for fluorescent homogeneous assays
  • Compatible with standard readers and automation
  • Compatible for bar coding
  • Superior performance compared to competitor plates: Lower CVs, higher signal-to-noise ratios, and lower background fluorescence
  • Non-Binding Surface (NBS) can reduce nonspecific binding and improve signal to noise ratio.
  • Recommended working volume of up to 10μL
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
NBS is a trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)