CLS402614
Corning® direct overhead drive assembly for ProCulture® spinner flasks
direct overhead drive, 100 mm center cap assembly, 1/cs
동의어(들):
Corning container
무균
non-sterile
포장
pack of 1
case of 2
제조업체/상표
Corning 402614
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
100mm center cap assembly for Corning® Proculture® spinner flasks is designed for use with direct overhead drive motor. These cap assemblies required optional 8L, 15L or 36L paddle assemblies and can be used on all 4500 and 4510 series vertical sidearm flasks.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
ProCulture is a registered trademark of SP Industries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.