Merck
CLS430588
Corning® non-treated culture dishes
D × H 35 mm × 10 mm
동의어(들):
cell culture dishes, cell culture plates, culture dish
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121812
NACRES:
NB.13
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
polystyrene
round
무균
sterile
사용
1.6-2.4 mL (Optimal culture medium volume)
포장
sleeve of 20
제조업체/상표
Corning 430588
깊이 × 높이
35 mm × 10 mm
표면적
8 cm2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Manufactured from optically-clear virgin polystyrene
  • Not treated for cell attachment, for applications where cell attachment is not desired
  • Sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
  • Have stacking beads to aid in handling
  • Supplied with vents to provide consistent gas exchange
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)