CLS4985P250
Corning® narrow mouth Erlenmeyer flask, reusable
capacity 250 mL, polypropylene, with GL-52 PP screw cap
동의어(들):
conical flasks, laboratory flasks
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
보기 변경
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
narrow-mouth
polypropylene
screw top cap
screw top cap
무균
non-sterile
특징
cap
graduated 10 mL (intervals)
포장
pack of 6 ea
제조업체/상표
Corning 4985P-250
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Translucent polypropylene flasks are manufactured with blue graduations for reference. The flasks have a screw neck and are supplied with a polypropylene cap.
기타 정보
Browse all Erlenmeyer flasks
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.