Merck
CLS4990P1L
Corning® narrow mouth Erlenmeyer flask, reusable
capacity 1 L, polymethylpentene, with GL-52 PP screw cap
동의어(들):
conical flasks, laboratory flasks
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
narrow-mouth
polymethylpentene
screw top cap
무균
non-sterile
특징
graduated 10 mL (intervals)
포장
pack of 4 ea
제조업체/상표
Corning 4990P-1L
용량
1 L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Translucent polypropylene flasks are manufactured with blue graduations for reference. The flasks have a screw neck and are supplied with a polypropylene cap.
기타 정보
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)