Merck
CLS8502
Corning® 96 1D/2D bar coded storage tubes
capacity 1.3 mL, with screw caps, bagged
동의어(들):
sample tube
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.13
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
cap
orange tube
polypropylene
round wells
무균
non-sterile
포장
pack of 96
case of 960
제조업체/상표
Corning
파라미터
-180-110 °C temp. range (screw cap)
-80-110 °C temp. range (TPE cap)
길이
43.9 mm
용량
1.3 mL
크기
96 wells
튜브 높이
47.5 mm , with TPE cap
52.7 mm , with screw cap
색상
none
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The 1D/2D storage tube line is a superior storage solution designed to provide maximum identification.
Features include:
  • IDENTIFICATION - Synchronized 2D and linear bar code - unlike any other in the market
  • INFORMATION - 14 x 14 dot 2D bar code
  • BAR CODE STABILITY - Laser-etched, not an attached label
  • COMPOUND COMPATIBILITY - Polypropylene construction throughout
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)