liquid
사용
sufficient for 300 mL substrate
저장 온도
2-8°C
애플리케이션
Chemiluminescent Peroxidase Substrate can be used for the highly sensitive detection of peroxidase labeled material in a variety of Western blotting applications. This substrate is an enhanced luminol product with a stabilized peroxide buffer solution that provides femtogram sensitivity with minimal background interference.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.