주요 문서
D0942
Sigma-Aldrich
Anti-DHFR, C-terminal antibody produced in rabbit
1.0-1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-Dihydrofolate reductase
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.56
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
mouse, human, rat
농도
1.0-1.5 mg/mL
기술
immunoprecipitation (IP): 0.5-1.0 μg using 100-200 ng of purified DHFR
western blot (chemiluminescent): 0.5-1.0 μg/mL using 50-100 ng of purified recombinant DHFR, or 293T human embryonic kidney cell extract, or Jurkat human acute T Cell leukemia cell extract
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... DHFR(1719)
mouse ... Dhfr(13361)
rat ... Dhfr(24312)
특이성
DHFR and DHFR fusion proteins. The epitope resides within amino acids 171-185 of mouse DHFR.
면역원
amino acids 171-185 of mouse DHFR, conjugated to KLH via an N-terminal added cysteine residue.
물리적 형태
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 1% bovine serum albumin and 15 mM sodium azide.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)